Tlačiť
Boc-D-Alanine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
B22706.06 B22706.14
B22706.06EA 54.88 EUR
B22706.06 B22706.14
Boc-D-Alanine ≥98%
Boc-D-Alanine
Purity: 98+% CAS No.: 7764-95-6 Molecular Formula: C8H15NO4 Formula Weight: 189.21 Melting Point: 81-84° Beilstein Reference: 2048396 Optical Rotation: +26° (c=2 in acetic acid) MDL No.: MFCD00063123
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
Mw: 189.2 g/mol
Teplota tavenia: 81…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063123
Číslo CAS: 7764-95-6