Tlačiť
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22683.14 B22683.22
B22683.14EA 71 EUR
B22683.14 B22683.22
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride ≥98%
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 3417-91-2 Molecular Formula: C10H13NO3.HCl Formula Weight: 231.68 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 187° dec. Beilstein Reference: 3917353 Optical Rotation: -5.2° (c= 2.4 in water) MDL No.: MFCD00012607
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Teplota tavenia: 187 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012607
Číslo CAS: 3417-91-2
EINECS: 222-313-3