Ethyl-2-bromoisovalerate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 609-12-1
Molecular Formula: C7H13BrO2
Formula Weight: 209.09
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4490
Odour: Pungent
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 1099039
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00026855
Vzorec:
C₇H₁₃BrO₂ Teplota varu: 185…186 °C Hustota: 1,276 Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00026855 Číslo CAS: 609-12-1 EINECS: 210-178-3 OSN: 3265 ADR: 8,III |