Tlačiť
Ethyl-2-bromoisovalerate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22525.06 B22525.14
B22525.06EA 29.48 EUR
B22525.06 B22525.14
Ethyl-2-bromoisovalerate 97%
Ethyl-2-bromoisovalerate
Purity: 97% CAS No.: 609-12-1 Molecular Formula: C7H13BrO2 Formula Weight: 209.09 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4490 Odour: Pungent Boiling Point: 185-186° Beilstein Reference: 1099039 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00026855
Vzorec: C₇H₁₃BrO₂
Teplota varu: 185…186 °C
Hustota: 1,276
Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026855
Číslo CAS: 609-12-1
EINECS: 210-178-3
OSN: 3265
ADR: 8,III