Boc-b-Alanine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B22522.09
B22522.88
B22522.09EA
95.07
EUR
B22522.09
B22522.88
Boc-b-Alanine 99%
Boc-b-Alanine
Purity: 99%
CAS No.: 3303-84-2
Molecular Formula: C8H15NO4
Formula Weight: 189.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 73-76°
MDL No.: MFCD00037291
Vzorec:
C₈H₁₅NO₄ Teplota tavenia: 73…76 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00037291 Číslo CAS: 3303-84-2 EINECS: 221-979-2 |