O-Benzyl-L-serine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-Ser(Bzl)-OH
B22393.06
B22393.14
B22393.06EA
143.2
EUR
B22393.06
B22393.14
O-Benzyl-L-serine 99%
O-Benzyl-L-serine
Purity: 99%
CAS No.: 4726-96-9
Molecular Formula: C10H13NO3
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 213° dec.
Beilstein Reference: 2114846
Optical Rotation: +7° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00065937
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₃ Teplota tavenia: 213 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00065937 Číslo CAS: 4726-96-9 EINECS: 225-220-6 |