Tlačiť
tert-Butyl methyl sulfide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22390.06 B22390.14
B22390.06EA 49.74 EUR
B22390.06 B22390.14
tert-Butyl methyl sulfide ≥98%
tert-Butyl methyl sulphide
Purity: 98+% CAS No.: 6163-64-0 Molecular Formula: C5H12S Formula Weight: 104.22 Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.4400 Odour: Unpleasant Boiling Point: 101-102° UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00008840
Vzorec: C₅H₁₂S
Teplota varu: 101…102 °C
Hustota: 0,826
Teplota vzplanutia: –3 °C (26 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008840
Číslo CAS: 6163-64-0
OSN: 1993
ADR: 3,II