tert-Butyl methyl sulfide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22390.06
B22390.14
B22390.06EA
49.74
EUR
B22390.06
B22390.14
tert-Butyl methyl sulfide ≥98%
tert-Butyl methyl sulphide
Purity: 98+%
CAS No.: 6163-64-0
Molecular Formula: C5H12S
Formula Weight: 104.22
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 101-102°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00008840
Vzorec:
C₅H₁₂S Teplota varu: 101…102 °C Hustota: 0,826 Teplota vzplanutia: –3 °C (26 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008840 Číslo CAS: 6163-64-0 OSN: 1993 ADR: 3,II |