Tlačiť
Boc-Glu(OtBu)-OH 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B22322.03 B22322.06
B22322.03EA 68.19 EUR
B22322.03 B22322.06
Boc-Glu(OtBu)-OH 99%
Boc-Glu(OtBu)-OH
Purity: 99% CAS No.: 13726-84-6 Molecular Formula: C14H25NO6 Formula Weight: 303.36 Melting Point: 110-112° MDL No.: MFCD00038257
Vzorec: C₁₄H₂₅NO₆
Teplota tavenia: 110…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038257
Číslo CAS: 13726-84-6