Boc-Glu(OtBu)-OH 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B22322.03
B22322.06
B22322.03EA
68.19
EUR
B22322.03
B22322.06
Boc-Glu(OtBu)-OH 99%
Boc-Glu(OtBu)-OH
Purity: 99%
CAS No.: 13726-84-6
Molecular Formula: C14H25NO6
Formula Weight: 303.36
Melting Point: 110-112°
MDL No.: MFCD00038257
Vzorec:
C₁₄H₂₅NO₆ Teplota tavenia: 110…112 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00038257 Číslo CAS: 13726-84-6 |