L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B22321.22
B22321.36
B22321.22EA
60.57
EUR
B22321.22
B22321.36
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate 99%
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 323194-76-9
Molecular Formula: C4H6NNaO4.H2O
Formula Weight: 173.11 (155.10anhy)
MDL No.: MFCD00152960
Vzorec:
C₄H₆NNaO₄·H₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00152960 Číslo CAS: 323194-76-9 EINECS: 223-264-0 |