Tlačiť
Ranitidine hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-[2-[5-[(Dimethylamino)methyl]furfurylthio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine Hydrochloride, N-(2-(((5-((Dimethylamino)methyl)furan-2-yl)methyl)thio)ethyl)-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine hydrochloride
B22260.06 B22260.14
B22260.06EA 61.77 EUR
B22260.06 B22260.14
Ranitidine hydrochloride 99%
Ranitidine hydrochloride
An H-2 histamine receptor antagonist.
Applications: An H-2 histamine receptor antagonist
Vzorec: C₁₃H₂₂N₄O₃S
Teplota tavenia: ∼ 134 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069339
Číslo CAS: 66357-59-3
EINECS: 266-333-0
Merck Index: 14,8110