Tlačiť
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
B22236.14 B22236.22
B22236.14EA 53.75 EUR
B22236.14 B22236.22
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 7250-67-1 Molecular Formula: C6H12ClN.HCl Formula Weight: 170.08 Melting Point: 168-173° Beilstein Reference: 3677061 MDL No.: MFCD00012718
Vzorec: C₆H₁₂ClN
Teplota tavenia: 168…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012718
Číslo CAS: 7250-67-1
EINECS: 230-660-7