Croconic acid disodium salt 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B22235.01
B22235.03
B22235.01EA
61.37
EUR
B22235.01
B22235.03
Croconic acid disodium salt 97%
Croconic acid disodium salt
Purity: 97%
CAS No.: 14379-00-1
Molecular Formula: C5Na2O5
Formula Weight: 186.03
Melting Point:
Vzorec:
C₅Na₂O₅ Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00191954 Číslo CAS: 14379-00-1 |