3-Methyl-2-butenal 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3,3-Dimethylacrolein, 3-Methylbut-2-enal, Senecialdehyde, 3-Methylcrotonaldehyde
B22226.06
B22226.14
B22226.06EA
82.52
EUR
B22226.06
B22226.14
3-Methyl-2-butenal 97%
3-Methyl-2-butenal
Purity: 97%
CAS No.: 107-86-8
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 37°(99°F)
Refractive Index: 1.4613
Odour: Characteristic
Melting Point: -20°
Boiling Point: 136°
Beilstein Reference: 1734740
UN No.: UN2929
MDL No.: MFCD00010291
Vzorec:
C₅H₈O Mw: 84.12 g/mol Teplota varu: 136 °C Teplota tavenia: –20 °C Hustota: 0.88 Teplota vzplanutia: 37 °C (99 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00010291 Číslo CAS: 107-86-8 EINECS: 203-527-6 OSN: 2929 ADR: 6.1 II |