Tlačiť
Sodium-1-propanesulfonate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Propanesulphonic acid sodium salt, 1-Propanesulphonic acid Sodium Salt, Propanesulphonic acid Sodium Salt, IPC-ALKS-3
B22210.03 B22210.06 B22210.14
B22210.03EA 39.9 EUR
B22210.03 B22210.06 B22210.14
Sodium-1-propanesulfonate 99%
Sodium-1-propanesulphonate
Purity: 99% CAS No.: 14533-63-2 Molecular Formula: CH3CH2CH2SO3Na Formula Weight: 146.14 MDL No.: MFCD00062546
Vzorec: C₃H₈O₃S
Mw: 146.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00062546
Číslo CAS: 14533-63-2
EINECS: 238-564-7