Tlačiť
D-(+)-Melezitose hydrate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B22209.09 B22209.18
B22209.09EA 68.99 EUR
B22209.09 B22209.18
D-(+)-Melezitose hydrate ≥99%
D-(+)-Melezitose hydrate
Purity: 99% CAS No.: 207511-10-2 Molecular Formula: C18H32O16.xH2O Formula Weight: 504.46 (anhy) Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 99539 Optical Rotation: +88°(c=4 in water) MDL No.: MFCD00149448
Vzorec: C₁₈H₃₄O₁₇
Teplota tavenia: ∼ 160 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149448
Číslo CAS: 207511-10-2
EINECS: 209-894-9
Merck Index: 14,5819