Boc-L-tyrosine methyl ester 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B22164.06
B22164.14
B22164.22
B22164.06EA
87.44
EUR
B22164.06
B22164.14
B22164.22
Boc-L-tyrosine methyl ester 99%
Purity: 99%
CAS No.: 4326-36-7
Molecular Formula: C15H21NO5
Formula Weight: 295.34
Melting Point: 105-108°
Optical Rotation: +50° (c=1 chloroform)
MDL No.: MFCD00191181
Vzorec:
C₁₅H₂₁NO₅ Teplota tavenia: 105…108 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00191181 Číslo CAS: 4326-36-7 |