Tlačiť
Aminoacetonitrile sulfate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Aminoacetonitrile hemisulphate, Glycinonitrile sulphate, Cyanomethylamine sulphate
B22155.14 B22155.22 B22155.36
B22155.14EA 42.06 EUR
B22155.14 B22155.22 B22155.36
Aminoacetonitrile sulfate 97%
Aminoacetonitrile sulphate
Purity: 97% CAS No.: 5466-22-8 Molecular Formula: C4H8N8.H2SO4 Formula Weight: 210.21 Odour: Odourless Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 3916094 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00012851
Vzorec: C₄H₁₀N₄O₄S
Mw: 210.21 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 160 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012851
Číslo CAS: 5466-22-8
EINECS: 226-772-0
OSN: 3439
ADR: 6.1 III