Cobalt(II) phosphate, anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B22066.14
B22066.22
B22066.14EA
55.35
EUR
B22066.14
B22066.22
Cobalt(II) phosphate, anhydrous 98%
Cobalt(II) phosphate
Purity: 98%
CAS No.: 13455-36-2
Molecular Formula: Co3O8P2
Formula Weight: 366.74
MDL No.: MFCD00016028
Vzorec:
Co₃O₈P₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016028 Číslo CAS: 13455-36-2 EINECS: 236-655-6 |