Mesitylenesulphonic acid sodium salt hemihydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B22029.14
B22029.22
B22029.36
B22029.14EA
61.37
EUR
B22029.14
B22029.22
B22029.36
Mesitylenesulphonic acid sodium salt hemihydrate 98%
Mesitylenesulphonic acid sodium salt hemihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 6148-75-0
Molecular Formula: C9H11NaO3S.0.5H2O
Formula Weight: 231.26 (222.25anhy)
Melting Point:
Vzorec:
C₉H₁₁NaO₃S·¹/₂H₂O Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00067712 Číslo CAS: 6148-75-0 EINECS: 228-157-2 |