Tlačiť
N-Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21944.03 B21944.06
B21944.03EA 45.73 EUR
B21944.03 B21944.06
N-Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester 99%
N-Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester
Purity: 99% CAS No.: 34404-30-3 Molecular Formula: C17H23NO6 Formula Weight: 337.37 MDL No.: MFCD00038266
Vzorec: C₁₇H₂₃NO₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038266
Číslo CAS: 34404-30-3