Tlačiť
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Acetic Acid 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl Ester, 5-(2-Acetoxyethyl)-4-methylthiazole, 4-Methyl-5-thiazolylethyl acetate
B21867.06 B21867.14 B21867.22
B21867.06EA 38.03 EUR
B21867.06 B21867.14 B21867.22
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98%
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Purity: 98+% CAS No.: 656-53-1 Molecular Formula: C8H11NO2S Formula Weight: 185.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 116-118°/6mm MDL No.: MFCD00005338
Vzorec: C₈H₁₁NO₂S
Teplota varu: 116…118 °C (6 mmHg)
Hustota: 1,147
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005338
Číslo CAS: 656-53-1
EINECS: 211-515-7