Sodium ethanesulfonate, (max. 2% H₂O) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Ethanesulphonic acid Sodium Salt, Ethylsulphonic acid Sodium Salt
B21824.06
B21824.14
B21824.06EA
92.53
EUR
B21824.06
B21824.14
Sodium ethanesulfonate, (max. 2% H₂O) 98%
Sodium ethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 5324-47-0
Molecular Formula: CH3CH2SO3Na
Formula Weight: 132.11
Melting Point: ca 270°
MDL No.: MFCD00066498
Vzorec:
C₂H₆O₃S Mw: 132.11 g/mol Teplota tavenia: ∼ 270 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066498 Číslo CAS: 5324-47-0 EINECS: 226-194-9 |