N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Boc-Thr(Bzl)-OH, (2S,3R)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)butanoic acid, N-Boc-O-benzyl-L-threonine, BOC-O-Benzyl-L-threonine
B21677.03
B21677.06
B21677.03EA
28.12
EUR
B21677.03
B21677.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-threonine
Purity: 99%
CAS No.: 15260-10-3
Molecular Formula: C16H23NO5
Formula Weight: 309.36
Melting Point: 115-116°
MDL No.: MFCD00066062
Vzorec:
C₁₆H₂₃NO₅ Teplota tavenia: 115…116 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066062 Číslo CAS: 15260-10-3 EINECS: 239-304-5 |