Tlačiť
Ethylhydrocupreine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21627.MC B21627.ME
B21627.MCEA 39.23 EUR
B21627.MC B21627.ME
Ethylhydrocupreine hydrochloride 97%
Ethylhydrocupreine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 3413-58-9 Molecular Formula: C21H26N2O2.HCl Formula Weight: 374.91 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 240° dec. MDL No.: MFCD00135594
Vzorec: C₂₁H₂₆N₂O₂·HCl
Teplota tavenia: ∼ 240 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00135594
Číslo CAS: 3413-58-9
EINECS: 222-302-3