Tlačiť
Diethyl oxalacetate sodium salt 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21486.22 B21486.36
B21486.22EA 56.56 EUR
B21486.22 B21486.36
Diethyl oxalacetate sodium salt 95%
Diethyl oxalacetate sodium salt
Purity: 95% CAS No.: 40876-98-0 Molecular Formula: C8H11NaO5 Formula Weight: 210.16 Melting Point: ca 185° Beilstein Reference: 4279609 MDL No.: MFCD00035571
Vzorec: C₈H₁₂O₅
Teplota tavenia: ∼ 185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035571
Číslo CAS: 40876-98-0
EINECS: 255-122-9