Tlačiť
Oxid zirkoničitý cement
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
42493.30 42493.A1
42493.30EA 148.82 EUR
42493.30 42493.A1
Oxid zirkoničitý cement
Oxid zirkoničitý
CAS No.: 1314-23-4 Physical Form: Liquid/paste Appearance: Pale brown Odour: Odourless Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD01868884
Vzorec: ZrO₂
Mw: 123.22
Teplota varu: 4300
Teplota tavenia: 2680
Hustota: 5.75 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011310
Číslo CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180