Tlačiť
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate, (max. 8% H₂O) ≥98% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21369.03 B21369.06
B21369.03EA 77.71 EUR
B21369.03 B21369.06
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate, (max. 8% H₂O) ≥98% (dry weight)
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate
Purity: 98+% CAS No.: 207742-76-5 Molecular Formula: C4H7N5.H2SO4.xH2O Formula Weight: 223.22(anhy) Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00012789
Vzorec: C₄H₇N₅·H₂SO₄·xH₂O
Mw: 223.22 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012789
Číslo CAS: 207742-76-5
EINECS: 256-446-3