3-Chloropropyl phenyl sulphide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21345.06
B21345.14
B21345.06EA
74.61
EUR
B21345.06
B21345.14
3-Chloropropyl phenyl sulphide 97%
3-Chloropropyl phenyl sulphide
Purity: 97%
CAS No.: 4911-65-3
Molecular Formula: C9H11ClS
Formula Weight: 186.70
Odour: Stench
MDL No.: MFCD00040122
Vzorec:
C₉H₁₁ClS Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040122 Číslo CAS: 4911-65-3 |