Tlačiť
Wolfram ≥99.95% (metals basis), rods 1.5 mm (0.06 in) Ø
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42233.BV 42233.9X 42233.CE
42233.BVEA 75.01 EUR
42233.BV 42233.9X 42233.CE
Wolfram ≥99.95% (metals basis), rods 1.5 mm (0.06 in) Ø
Tungsten
Vzorec: W
Mw: 183.84
Teplota varu: 5660
Teplota tavenia: 3410
Hustota: 19 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011461
Číslo CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945