N-Fmoc-L-serine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Fmoc-Ser-OH
B21079.03
B21079.06
B21079.03EA
40.07
EUR
B21079.03
B21079.06
N-Fmoc-L-serine ≥97%
N-Fmoc-L-serine
Purity: 97+%
CAS No.: 73724-45-5
Molecular Formula: C18H17NO5
Formula Weight: 327.34
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 4715791
Optical Rotation: +13.6° (c=1 in ethyl acetate)
MDL No.: MFCD00051928
Vzorec:
C₁₈H₁₇NO₅ Teplota tavenia: 102…106 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00051928 Číslo CAS: 73724-45-5 |