3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21044.03
B21044.06
B21044.03EA
56.48
EUR
B21044.03
B21044.06
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid 97%
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 24673-56-1
Molecular Formula: C10H8O3
Formula Weight: 176.17
Melting Point: 192-197°
Beilstein Reference: 132104
MDL No.: MFCD00060511
Vzorec:
C₁₀H₈O₃ Mw: 176.17 g/mol Teplota tavenia: 192…197 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00060511 Číslo CAS: 24673-56-1 |