Lactitol monohydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21016.03
B21016.06
B21016.03EA
123.55
EUR
B21016.03
B21016.06
Lactitol monohydrate 98%
Lactitol monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 81025-04-9
Molecular Formula: C12H24O11.H2O
Formula Weight: 362.33 (344.31anhy)
Melting Point: 95-98°
MDL No.: MFCD00150767
Vzorec:
C₁₂H₂₄O₁₁·H₂O Teplota tavenia: 95…98 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150767 Číslo CAS: 81025-04-9 Merck Index: 14,5340 |