Tlačiť
4-Hydroxy-4'-nitrostilbene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20913.03 B20913.06
B20913.03EA 54.55 EUR
B20913.03 B20913.06
4-Hydroxy-4'-nitrostilbene 98%
4-Hydroxy-4'-nitrostilbene
Purity: 98% CAS No.: 19221-08-0 Molecular Formula: C14H11NO3 Formula Weight: 241.25 Melting Point: 205-209° Beilstein Reference: 2505854 MDL No.: MFCD00017044
Vzorec: C₁₄H₁₁NO₃
Teplota tavenia: 205…209 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017044
Číslo CAS: 19221-08-0