4-Hydroxy-4'-nitrostilbene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20913.03
B20913.06
B20913.03EA
54.55
EUR
B20913.03
B20913.06
4-Hydroxy-4'-nitrostilbene 98%
4-Hydroxy-4'-nitrostilbene
Purity: 98%
CAS No.: 19221-08-0
Molecular Formula: C14H11NO3
Formula Weight: 241.25
Melting Point: 205-209°
Beilstein Reference: 2505854
MDL No.: MFCD00017044
Vzorec:
C₁₄H₁₁NO₃ Teplota tavenia: 205…209 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017044 Číslo CAS: 19221-08-0 |