Tlačiť
3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20768.03 B20768.06
B20768.03EA 89.85 EUR
B20768.03 B20768.06
3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene 97%
3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene
Purity: 97% CAS No.: 1964-45-0 Molecular Formula: C10H10S Formula Weight: 162.25 Boiling Point: 62-64°/0.1mm MDL No.: MFCD00052744
Vzorec: C₁₀H₁₀S
Teplota varu: 62…64 °C (0,1 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052744
Číslo CAS: 1964-45-0