Tlačiť
2,4-Diaminodiphenylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B20735.03 B20735.06
B20735.03EA 50.94 EUR
B20735.03 B20735.06
2,4-Diaminodiphenylamine 98%
2,4-Diaminodiphenylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃
Teplota tavenia: 129…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025285
Číslo CAS: 136-17-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III