Tlačiť
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chlorothiophene-2-sulphonamide, 2-Chloro-5-sulphamoylthiophene
B20477.03 B20477.06
B20477.03EA 18.89 EUR
B20477.03 B20477.06
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide 97%
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 53595-66-7 Molecular Formula: C4H4ClNO2S2 Formula Weight: 197.67 Melting Point: 115-118° MDL No.: MFCD00052584
Vzorec: C₄H₄ClNO₂S₂
Teplota tavenia: 115…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052584
Číslo CAS: 53595-66-7