Tlačiť
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
B20095.03 B20095.06 B20095.14
B20095.03EA 57.36 EUR
B20095.03 B20095.06 B20095.14
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Purity: 98% CAS No.: 118430-73-2 Molecular Formula: C8H15N3 Formula Weight: 153.22 Melting Point: 155-158° MDL No.: MFCD00068002
Vzorec: C₈H₁₅N₃
Teplota tavenia: 155…158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068002
Číslo CAS: 118430-73-2