4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20015.09
B20015.18
B20015.88
B20015.09EA
56.16
EUR
B20015.09
B20015.18
B20015.88
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 97%
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 17852-52-7
Molecular Formula: C9H9N3O2S.HCl
Formula Weight: 223.68
Melting Point: 217-219° dec.
MDL No.: MFCD00052262
Vzorec:
C₆H₉N₃O₂S Teplota tavenia: 217…219 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052262 Číslo CAS: 17852-52-7 |