Tlačiť
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20015.09 B20015.18 B20015.88
B20015.09EA 56.16 EUR
B20015.09 B20015.18 B20015.88
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride 97%
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 17852-52-7 Molecular Formula: C9H9N3O2S.HCl Formula Weight: 223.68 Melting Point: 217-219° dec. MDL No.: MFCD00052262
Vzorec: C₆H₉N₃O₂S
Teplota tavenia: 217…219 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052262
Číslo CAS: 17852-52-7