Brucine sulphate hydrate, (∼13% H₂O) 98% (dry weight)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A19943.22
A19943.14
A19943.22EA
150.42
EUR
A19943.22
A19943.14
Brucine sulphate hydrate, (∼13% H₂O) 98% (dry weight)
Brucine sulphate hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 652154-10-4
Molecular Formula: C23H26N2O4.0.5H2SO4.xH2O
Formula Weight: 443.52(anhy)
Melting Point: 191-196° dec.
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00013472
Vzorec:
C₂₃H₂₆N₂O₄·¹/₂H₂SO₄·xH₂O Teplota tavenia: 191…196 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013472 Číslo CAS: 652154-10-4 EINECS: 225-432-9 OSN: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,1455 |