[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A19916.03
A19916.06
A19916.03EA
68.5
EUR
A19916.03
A19916.06
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 32083-66-2
Molecular Formula: C8H6FNO2S
Formula Weight: 199.20
Melting Point: 89-93°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00179339
Vzorec:
C₈H₆FNO₂S Mw: 199.2 g/mol Teplota tavenia: 89…93 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00179339 Číslo CAS: 32083-66-2 OSN: 3439 ADR: 6.1 III |