Tlačiť
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
A19788.06 A19788.14
A19788.06EA 109.11 EUR
A19788.06 A19788.14
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde 98%
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 38071-22-6 Molecular Formula: C5H2Br2OS Formula Weight: 269.94 Melting Point: 79-81° MDL No.: MFCD00225242
Vzorec: C₅H₂Br₂OS
Teplota tavenia: 79…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00225242
Číslo CAS: 38071-22-6