Tlačiť
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, Ethyl Pivaloylacetate, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleric Acid Ethyl Ester, Pivaloylacetic Acid Ethyl Ester
A19752.22 A19752.14
A19752.22EA 359.41 EUR
A19752.22 A19752.14
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate 97%
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate
Purity: 97% CAS No.: 17094-34-7 Molecular Formula: (CH3)3CC(O)CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 172.22 Boiling Point: 88-90°/10mm MDL No.: MFCD00042886
Vzorec: C₉H₁₆O₃
Teplota varu: 88…90 °C (10 mmHg)
Hustota: 0,967
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042886
Číslo CAS: 17094-34-7
EINECS: 241-162-4