Tlačiť
Ethyl-3-thiopheneacetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl thiophene-3-acetate
A19694.06 A19694.14 A19694.22
A19694.06EA 65.38 EUR
A19694.06 A19694.14 A19694.22
Ethyl-3-thiopheneacetate 98%
Ethyl-3-thiopheneacetate
Purity: 98% CAS No.: 37784-63-7 Molecular Formula: C8H10O2S Formula Weight: 170.23 Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 110-114°/6mm Beilstein Reference: 122555 MDL No.: MFCD00005472
Vzorec: C₈H₁₀O₂S
Teplota varu: 110…114 °C (6 mmHg)
Hustota: 1,137
Teplota vzplanutia: 103 °C (217 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005472
Číslo CAS: 37784-63-7
EINECS: 253-665-6