3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
beta,beta'-Dibromoisobutyric Acid, Bis(bromomethyl)acetic Acid, 3-Bromo-2-(bromomethyl)propanoic acid
A19630.14
A19630.22
A19630.06
A19630.14EA
370.64
EUR
A19630.14
A19630.22
A19630.06
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid 98%
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 41459-42-1
Molecular Formula: (BrCH2)2CHCO2H
Formula Weight: 245.91
Melting Point: 98-101°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00010643
Vzorec:
C₄H₆Br₂O₂ Teplota tavenia: 98…101 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010643 Číslo CAS: 41459-42-1 OSN: 3261 ADR: 8,III |