Tlačiť
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19620.02 A19620.88
A19620.02EA 162.45 EUR
A19620.02 A19620.88
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid 97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 1505-52-8 Molecular Formula: C11H10O2S Formula Weight: 206.25 Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD00052299
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂S
Teplota tavenia: 148…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052299
Číslo CAS: 1505-52-8