Tlačiť
Barium tartrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19604.18 A19604.30
A19604.18EA 31.25 EUR
A19604.18 A19604.30
Barium tartrate 98%
Barium tartrate
Purity: 98% CAS No.: 5908-81-6 Molecular Formula: C4H4BaO6 Formula Weight: 285.41 Odour: Odourless Solubility: Very slightly soluble in water Beilstein Reference: 6120238 UN No.: UN1564 MDL No.: MFCD00054437
Vzorec: C₄H₄BaO₆
Hustota: 2,98
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054437
Číslo CAS: 5908-81-6
EINECS: 227-615-9
OSN: 1564
ADR: 6.1,III