Barium tartrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19604.18
A19604.30
A19604.18EA
31.25
EUR
A19604.18
A19604.30
Barium tartrate 98%
Barium tartrate
Purity: 98%
CAS No.: 5908-81-6
Molecular Formula: C4H4BaO6
Formula Weight: 285.41
Odour: Odourless
Solubility: Very slightly soluble in water
Beilstein Reference: 6120238
UN No.: UN1564
MDL No.: MFCD00054437
Vzorec:
C₄H₄BaO₆ Hustota: 2,98 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00054437 Číslo CAS: 5908-81-6 EINECS: 227-615-9 OSN: 1564 ADR: 6.1,III |