Tlačiť
Neryl acetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (Z)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate
A19282.14 A19282.22
A19282.14EA 50.94 EUR
A19282.14 A19282.22
Neryl acetate 98%
Neryl acetate
Purity: 98% CAS No.: 141-12-8 Molecular Formula: C12H20O2 Formula Weight: 196.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4600 Odour: Pleasant Boiling Point: 133-135°/25mm Beilstein Reference: 1722814 MDL No.: MFCD00063205
Vzorec: C₁₂H₂₀O₂
Teplota varu: 133…135 °C (25 mmHg)
Hustota: 0,910
Teplota vzplanutia: 98 °C (208 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063205
Číslo CAS: 141-12-8
EINECS: 205-459-2