Tlačiť
Geranylacetone mixture E/Z 97% (Z)-isomer (nerylacetone) ∼ 45%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-one, 6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-one, mixture of isomers, Geranyl-2-propanone
A19184.14 A19184.22
A19184.14EA 68.99 EUR
A19184.14 A19184.22
Geranylacetone mixture E/Z 97% (Z)-isomer (nerylacetone) ∼ 45%
(E/Z)-Geranylacetone
Purity: 97%, CAS No.: 3796-70-1 Molecular Formula: (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(O)CH3 Formula Weight: 194.32 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.467 Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1722277 MDL No.: MFCD00008910
Vzorec: (CH₃)₂C=CHCH₂CH₂C(CH₃)=CHCH₂CH₂C(O)CH₃
Mw: 194.32 g/mol
Teplota varu: 250 °C
Hustota: 0.87
Teplota vzplanutia: 110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008910
Číslo CAS: 689-67-8
EINECS: 211-711-2