Tlačiť
(+)-Nootkatone ≥98%, crystalline
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (4R,4aS,6R)-4,4a-Dimethyl-6-(prop-1-en-2-yl)-4,4a,5,6,7,8-hexahydronaphthalen-2(3H)-one
A19166.03 A19166.06 A19166.14
A19166.03EA 78.62 EUR
A19166.03 A19166.06 A19166.14
(+)-Nootkatone ≥98%, crystalline
(+)-Nootkatone
Purity: 98+% CAS No.: 4674-50-4 Molecular Formula: C15H22O Formula Weight: 218.34 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 99°(210°F) Melting Point: 34-36° Boiling Point: 125°/0.5mm Beilstein Reference: 4676969 Optical Rotation: +185° (c=1 in chloroform) MDL No.: MFCD00036591
Vzorec: C₁₅H₂₂O
Teplota varu: 125 °C (0,5 mmHg)
Teplota tavenia: 34…36 °C
Hustota: 0,997
Teplota vzplanutia: 99 °C (210 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04974578
Číslo CAS: 4674-50-4
EINECS: 225-124-4