Guanylurea sulphate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A19106.30
A19106.09
A19106.18
A19106.30EA
499.8
EUR
A19106.30
A19106.09
A19106.18
Guanylurea sulphate 97%
Guanylurea sulphate
Purity: 97%
CAS No.: 591-01-5
Molecular Formula: C4H12N8O2.H2SO4
Formula Weight: 302.27
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 6099371
MDL No.: MFCD00035565
Vzorec:
C₂H₈N₄O₅S Teplota tavenia: ∼ 195 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00035565 Číslo CAS: 591-01-5 EINECS: 209-697-8 Merck Index: 14,3093 |