N-Cbz-L-serine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
N-Carbobenzyloxy-L-serine, Z-Ser-OH, N-Cbz-L-serine
A19050.06
A19050.14
A19050.22
A19050.06EA
57.36
EUR
A19050.06
A19050.14
A19050.22
N-Cbz-L-serine 99%
N-Cbz-L-serine
Purity: 99%
CAS No.: 1145-80-8
Molecular Formula: C11H13NO5
Formula Weight: 239.23
Melting Point: 117-120°
Beilstein Reference: 2058314
Optical Rotation: +6° (c=7 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00002662
Vzorec:
C₁₁H₁₃NO₅ Teplota tavenia: 117…120 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002662 Číslo CAS: 1145-80-8 EINECS: 214-546-4 |